Läs mer
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Ytdekontamineringsmedel
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterDescripción
Eliminera RNas och DNA från laboratorieytorna. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ är idealisk för dekontaminering av apparater, bänkskivor, glas och plast. Det minskar beroendet av cancerframkallande DEPC-behandlingar och sparar tid som behövs för att baka glas.
- Use on pipettes, gel boxes or RNA or DNA prep areas
- Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
- Chemically stable and nonabrasive
- Contains no strong acids
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 11 |
| Sammansättning | Sodium Hydroxide with Water |
| Behållartyp | Flaska |
| Volym (engelska) | 1.06 gal. |
| Volym (metrisk) | 4 l |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- RNAse away
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?