Learn More
RNAS/DNAS-fritt vatten, MP Biomedicals™ 500 ml
Product Code. 15722432 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Unit Size:
500ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
15722432 500 mL 500ml
1 options
Product Code. 15722432 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 112450204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    958.11 SEK / 500ml
    Save 51.89 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifications
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering Inte DEPC-behandlade.
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Molekylformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska