Läs mer
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Produktkod. 11363179 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11363179
Brand: MP Biomedicals™ 112440204
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spraya på och skölj av för en RNAse-fri yta. RNase Erase™ är exakt formulerad för att helt ta bort RNAse-kontamination från bänkskivor, glas, rostfritt stål och plast.
  • Klar, färglös lösning
  • Exakt formulerat
  • Ribonukleasdekontaminant
  • Giftfri
  • Förpackad med justerbar sprayflaska för enkel användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Volym (metrisk) 500 mL
Förvaringskrav Rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Kvantitet 1 st
Formatera Lösning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado