Läs mer
MP Biomedicals™ RNase-Erase Saneringsmedel
Produktkod. 11431722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
250 ml
2 x 125 ml
Förpackningstyp:
Dropper flaskor
Sprayflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11431722 2 x 125 ml Dropper flaskor 250ml
11421722 250 ml Sprayflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431722 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 04821683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    934.74 SEK / 250ml
    Save 47.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tar helt bort RNase-kontamination från glas- och plastytor
Eliminerar behovet av att baka glas eller använda DEPC.
  • Lämnar inga rester som kan hämma enzymatiska reaktioner
  • Levereras som färdig att använda formula
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 x 125 ml
Förpackningstyp Dropper flaskor