Läs mer
MP Biomedicals™ RNase-Erase Saneringsmedel
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (metrisk):
250 ml
2 x 125 ml
Förpackningstyp:
Dropper flaskor
Sprayflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Eliminerar behovet av att baka glas eller använda DEPC.
- Lämnar inga rester som kan hämma enzymatiska reaktioner
- Levereras som färdig att använda formula
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250 ml |
| Förpackningstyp | Sprayflaska |