Läs mer
MP Biomedicals RNase Erase™ Fyll på flaska
Produktkod. 11441722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11441722 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11441722 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    934.74 SEK / 250ml
    Save 47.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Tar bort RNase-kontamination från glas, plast, pipetter och utrustning.
  • Tar bort RNase-kontamination
  • Klar, färglös vätska
  • Formulerad med tre ingredienser som är kända för att vara aktiva mot RNase
  • Tar effektivt bort höga nivåer av RNase-kontamination som liknande produkter inte kan
Specifikationer
Produkttyp RNase Dekontaminant
Volym (metrisk) 250 ml
För användning med (applikation) Ta bort RNase-kontamination
Förpackningstyp Fyll på flaska