Läs mer
Rnasfritt vatten, ej DEPCAbnova™
Produktkod. 16032048
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 2
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16032048 5 x 1 mL Paket med 5
16012048 2 x 50 mL Paket med 2
16022048 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16032048 Leverantör Abnova Leverantörsnummer R0013.5x1mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
RNase-fritt vatten är lämpligt för experiment och forskning av RNA.
  • Det RNase-fria vattnet, icke DEPC framställdes från högrenat vatten genom ultrafiltrering utan DEPC-behandling.
  • Produkten bekräftades vara fri från RNas och DNas.
  • Utseendet är en klar vätska.
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 mL