Läs mer
Macherey-Nagel™ RNase-fritt vatten
Beskrivning
En RNase-fri arbetsmiljö är en kritisk faktor för att utföra framgångsrik RNA-isolering och hantering. Därför bör allmänna rekommendationer för att undvika RNas-kontamination följas:
- Behåll ett separat område, dedikerade pipetter och material när du arbetar med RNA
- Använd handskar när du hanterar RNA och reagenser för att undvika kontakt med huden, som är en källa till RNaser
- Byt handskar ofta
- Använd sterila RNase-fria plaströr
- Håll alla satskomponenter förseglade när de inte används och alla rör väl stängda när det är möjligt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| CAS Min % | 0.9 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Max % | 1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | RNase-fri |
| Molekylformel | H2O |
| Visa mer |