Läs mer
RNase L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1870.00 SEK
Specifikationer
Antigen RNase L
Utspädning Western Blot 1:100 - 1:500
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18693570
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-93434-0.02ml
0.02 mL
1870.00 SEK
0.02ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
RNase L Polyclonal antibody specifically detects RNase L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
RNase L
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6041
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-741 of human RNASEL (NP_066956.1). VQELHLSCGYTHQDLQPQNILIDSKKAAHLADFDKSIKWAGDPQEVKRDLEDLGRLVLYVVKKGSISFEDLKAQSNEEVVQLSPDEETKDLIHRLFHPGEHVRDCLSDLLGHPFFWTWESRYRTLRNVGNESDIKTRKSESEILRLLQPGPSEHSKSFDKWTTKINECVMKKMNKFYEKRGNFYQNTVGDLLKFIRNLGEHIDEEKHKKMKLKIGDPSLYFQKTFPDLVIYVYTKLQNTEYRKHFPQTHSPNKPQCDGAGGASGLASPGC
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.