Läs mer
RNase L Antibody (SR2243), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3200.00 SEK - 4255.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | RNase L |
|---|---|
| Klona | SR2243 |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18640744
|
Novus Biologicals
NBP3-22080-100ul |
100 μg |
4255.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18610194
|
Novus Biologicals
NBP3-22080-50ul |
50 μg |
3200.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
RNase L Monoclonal antibody specifically detects RNase L in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| RNase L | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126 | |
| A synthesized peptide derived from human RNase L (Uniprot #: Q05823) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2243 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 6041 | |
| IgG | |
| Affinity purified |