Läs mer
Applied Biosystems™ RNaseP-verifieringsplatta, snabb 96-brunnar
Produktkod. 15880403 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880403 1 x 96 brunnsplatta Varje
1 options
Produktkod. 15880403 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432656
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Används för att verifiera ditt realtids-PCR-instrument med Fast 96-well Block.
Bekräfta ditt instruments prestanda genom att köra RNase P-analysen. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning. Den snabba 96-brunnars RNase P-verifieringsplattan är förladdad med nödvändiga reagenser för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall. Verifieringsplattan måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, rekommenderas att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne Proprietär mix
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp qPCR-systemverifieringsskylt
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta
Kalibreringstyp Instrumentets verifieringsskylt
PCR-metod qPCR