Läs mer
Macherey-Nagel™ Lyofiliserat RNase A
Beskrivning
Ribonukleas (RNas) är ett enzym som katalyserar nedbrytningen av RNA till mindre komponenter. RNase A är ett av de hårdaste enzymerna i vanlig laboratorieanvändning. Den är specifik för enkelsträngade RNA, klyver 3'-änden av oparade C- och U-rester och bildar slutligen en 3'-fosforylerad produkt via en 2',3'-cyklisk monofosfatmellanprodukt. Den kräver inga kofaktorer för sin aktivitet.
- CAS: 9001-99-4
- Endast för forskningsändamål
- För användning, lös i vatten eller resuspensionsbuffert
- Upplöst i vatten kan den förvaras vid 4 °C i upp till 3 månader (i mindre alikvoter, vid -20 °C, längre)
- Upplöst i resuspensionsbuffert A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC, den kan förvaras vid 4 C °i upp till 6 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit |
| Förvaringsbuffert | A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC |
| Innehåll och lagring | Förvaras i rumstemperatur (18 –25 °C) i minst 1 år |
| Källa | Bovin bukspottkörtel |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Ribonukleas A |
| Form | Frystorkad (lyofiliserad) |
Säkerhet och hantering
- RNase A
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .