Läs mer
Macherey-Nagel™ Lyofiliserat RNase A
Produktkod. p-8013782
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
Produktkod. 10174711
Brand: Macherey-Nagel™ 740505.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Avsedd främst för användning med NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit. Macherey-Nagel™ RNase A är ett frystorkat enzym som kommer från bovin bukspottkörtel. Den har en RNas-aktivitet på 120 U/mg. Finns i förpackningar om 50 mg och 100 mg.
Ribonukleas (RNas) är ett enzym som katalyserar nedbrytningen av RNA till mindre komponenter. RNase A är ett av de hårdaste enzymerna i vanlig laboratorieanvändning. Den är specifik för enkelsträngade RNA, klyver 3'-änden av oparade C- och U-rester och bildar slutligen en 3'-fosforylerad produkt via en 2',3'-cyklisk monofosfatmellanprodukt. Den kräver inga kofaktorer för sin aktivitet.
  • CAS: 9001-99-4
  • Endast för forskningsändamål
  • För användning, lös i vatten eller resuspensionsbuffert
    • Upplöst i vatten kan den förvaras vid 4 °C i upp till 3 månader (i mindre alikvoter, vid -20 °C, längre)
    • Upplöst i resuspensionsbuffert A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC, den kan förvaras vid 4 C °i upp till 6 månader
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit
Förvaringsbuffert A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF
/ RES-BAC
Innehåll och lagring Förvaras i rumstemperatur (18 –25 °C) i minst 1 år
Källa Bovin bukspottkörtel
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Ribonukleas A
Form Frystorkad (lyofiliserad)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNase A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .