Beskrivning
- 96-brunnars RNaseP-verifieringsplattan används för att verifiera ditt realtids-PCR-instrument med standard 96-brunnars block.
- Bekräfta ditt instruments prestanda genom att köra RNaseP-analysen. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
- 96-brunnars RNaseP-verifieringsplattan är förladdad med de nödvändiga reagenserna för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet.
- Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall.
- Verifieringsplattan måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn.
- För att säkerställa korrekta resultat, rekommenderas att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20± 5 °C. |
| Kalibreringstyp | Instrumentets verifieringsskylt |
| Etikett eller färgämne | Proprietär mix |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (utrustning) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
För in vitro-diagnostik