Läs mer
Cytiva RNAspin 96 RNA-isoleringskit
Handla allt Cytiva Produkter
:
4 x 96 förberedelser
Beskrivning
Innehåller
Protokoll och tillräckliga mängder av följande för att utföra det antal förberedelser som anges: DNase 1, RNasfritt vatten, bindningsplattor, 1,5 ml rör, tvättplattor, fyrkantiga brunnsblock, vakuumelueringsplattor och buffertar
- 96 prover parallellbehandlade via antingen centrifugering eller vakuum med hög reproducerbarhet på under 70 minuter
- Kan användas för att isolera totalt RNA från odlade celler, vävnad, bakterier eller jäst
- DNas I-behandling tar bort genomiskt DNA vilket resulterar i en total RNA-produkt av hög kvalitet
- Isolerat RNA är av tillräcklig kvalitet ( A260 / A280 = 1,8-2,2) och kvantitet (upp till 100 μg) för flera nedströmsexperiment: kvantitativ omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (QRT-PCR), primerförlängnings- och RNas-skyddsanalyser
- Integrerad tvättplatta eliminerar risken för kontaminering
- Tillbehörsvävnadsplatta gör att vävnadsprover kan bearbetas
- Provstorlek: upp till 30 mg för djurvävnad, upp till 2 x 10 6 celler för cellodling (vakum); 1x 107 celler för cellodling (centrifug); Elueringsvolym: 50μ -130 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra RNAspin 96 Kit |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | Används för att reproducerbart (brunn-till-brunn, platta-till-platta) isolera totalt RNA från odlade celler, vävnad, bakterier eller jästKan också användas i ett helautomatiskt flöde med vakuum på vanliga laboratoriearbetsstationer. |
| Inkluderar | Protokoll och tillräckliga mängder av följande för att utföra antalet indikerade förberedelser, DNase 1, RNase-fritt vatten, bindningsplattor, 1,5 ml tuber, tvättplattor, fyrkantiga brunnsblock, vakuumelueringsplattor och buffertar |
| Antal reaktioner | 4 x 96 beredningar |
| Produkttyp | illustra RNAspin 96 Kit |
| RNase | 1.8-2.2 |
| Provvolym | 10 mg vävnad-30 mg vävnad |
| Testtid | 70 min/4 förberedelser |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RNAspin 96 Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: deoxyribose nuclease, thiocyanic acid, ethanol
- UNKNOWN ACUTE-27.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.