Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Zinc Finger |
| Mål | RNF32 |
| Synonym | FKSG33, HSD15, ring finger protein 32 |
| Gensymbol | RNF32 |