Läs mer
RNPA1000, MedChemExpress
Beskrivning
RNPA1000, an antibiotic, is a potent RnpA inhibitor and inhibits RnpA-mediated cellular RNA degradation. RNPA1000 inhibits tRNA maturation with an IC50 of 175 μM. RNPA1000 displays broad-spectrum antimicrobial activities and inhibits staphylococcal and all Gram-positive bacterial pathogens activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RNPA1000 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 359600-10-5 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18BrN3O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (107.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(N2C(C)=C(/C=C(C#N)/C(NC3=CC=CC(Br)=C3)=O)C=C2C)C=C1 |
| Visa mer |