Läs mer
Abnova™ RNU3IP2 Recombinant Protein
Produktkod. 16153312
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16153312
Brand: Abnova™ H00009136P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH01113
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 9136
Molekylvikt (g/mol) 77.99
Namn RNU3IP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSATAAARKRGKPASGAGAGAGAGKRRRKADSAGDRGKSKGGGKMNEEISSDSESESLAPRKPEEEEEEELEETAQEKKLRLAKLYLEQLRQQEEEKAEARAFEEDQVAGRLKEDVLEQRGRLQKLVAKEIQAPASADIRVLRGHQLSITCLVVTPDDSAIFSAAKDCSIIKWSVESGRKLHVIPRAKKGAEGKPPGHSSHVLCMAISSDGKYLASGDRSKLILIWEAQSCQHLYTFTGHRDAVSGLAFRRGTHQLYSTSHDRSVKVWNVAENSYVETLFGHQDAVAALDALSRECCVTAGGRDGTVRVWKIPEESQLVFYGHQGSIDCIHLINEEHMVSGADDGSVALWGLSKKRPLALQREAHGLRGEPGLEQPFWISSVAALLNTDLVATGSHSSCVRLWQCGEGFRQLDLLCDIPLVGFINSLKFSSSGDFLVAGVGQEHRLGRWWRIKEARNSVCIIPLRRVPVPPAAGS
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias RNU3IP2/U3-55K
Vanligt namn RRP9
Gensymbol RRP9
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution