Läs mer
Ro 10-5824 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Ro 10-5824 dihydrochloride is a selective dopamine D4 receptor partial agonist, with Ki of 5.2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 10-5824 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 189744-94-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H22Cl2N4 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (283.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (23.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(C)=NC=C1CN2CC=C(C3=CC=CC=C3)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.29 |
| Visa mer |