Läs mer
Tocris Bioscience™ Ro 20-1724
Beskrivning
Ro 20-1724 is a widely used inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase, selective for PDE4 (IC50 = 2.0 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 20-1724 |
| CAS | 29925-17-5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C15H22N2O3 |
| Formel vikt | 278.35 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.352 |