missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ro 22-5112, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid |
| CAS | 73341-58-9 |
| Molekylformel | C20H30O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid, (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-Dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20(24)18(3,4)11-7-12-19(20,5)23/h6,8-10,13-14,23-24H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| LEDER | OC1(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(O)(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vikt | 334.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?