Läs mer
RO 2433, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine |
| CAS | 863329-66-2 |
| Molekylformel | C10 H13 F N2 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, GS 331007, PSI-6206, RO 2433, Sofosbuvir Nucleoside Derivative, Sofosbuvir metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-10(11)7(16)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(15)12-9(13)17/h2-3,5,7-8,14,16H,4H2,1H3,(H,12,15,17)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@@](C)(F)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)-3-metyloxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.22 |
| Formel vikt | 260.0808 |