Läs mer
RO-28-1675, MedChemExpress
Produktkod. 16456767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456767 5 mg 5mg
16434068 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16456767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10595
MedChemExpress RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RO-28-1675
CAS 300353-13-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22N2O3S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (132.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C1=CC=C(C=C1)S(=O)(C)=O)CC2CCCC2)NC3=NC=CS3
Molekylvikt (g/mol) 378.51
Formel vikt 378.51
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism