Läs mer
Tocris Bioscience™ RO-3
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095602
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18095602 10 mg
1 options
Produktkod. 18095602 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3052/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective P2X3 and P2X2/3 antagonist
Selective homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptor antagonist (pIC50 values are 7.0 and 5.9 respectively) that exhibits no activity at P2X1, P2X2, P2X4, P2X5 and P2X7 receptors (IC50 > 10 μM). Attenuates nociceptive sensitivity in animal models of pain. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RO-3
CAS 1026582-88-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C16H22N4O2
Formel vikt 302.37
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 302.378