Läs mer
Ro 32-3555, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [R-(R*,R*)]-beta-(Cyclopentylmethyl)-N-hydroxy-gamma-oxo-alpha-[(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)methyl]-1-piperidinebutanamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N4O5/c1-22(2)20(29)26(21(30)24(22)3)14-17(18(27)23-31)16(13-15-9-5-6-10-15)19(28)25-11-7-4-8-12-25/h15-17,31H,4-14H2,1-3H3,(H,23,27)/t16-,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 436.2686 |