Läs mer
Ro-3306, MedChemExpress
Produktkod. 16497957
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497957 5 mg -
16421457 50 mg 50mg
16405248 10 mg -
16435916 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497957 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12529
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ro-3306
Fysisk form Solid
CAS 872573-93-8
Färg Brown
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13N3OS2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC=C4N=CC=CC4=C3
Molekylvikt (g/mol) 351.45
Formel vikt 351.45
Procent renhet 98.52%