Läs mer
Ro 48-8071 fumarate, MedChemExpress
Beskrivning
Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 48-8071 fumarate |
| CAS | 189197-69-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H31BrFNO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 55 mg/mL (97.44 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(OCCCCCCN(C)CC=C)C=C2F.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.44 |
| Formel vikt | 564.44 |
| Visa mer |