Läs mer
Ro 51, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent, dual P2X3 and P2X2/3 antagonist (IC50 values are 2 and 5 nM for rP2X3 and hP2X2/3 respectively). Selective for P2X3 and P2X2/3 over other P2X receptors (IC50 values are > 10 μM for P2X1, P2X2, P2X4, P2X5, and P2X7). Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 51 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 474.29 |
| Procent renhet | >98% |