Läs mer
Ro 5126766, MedChemExpress
Beskrivning
Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 5126766 |
| CAS | 946128-88-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18FN5O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CH5126766 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (265.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(NC)(NC1=NC=CC(CC2=C(C)C3=CC=C(OC4=NC=CC=N4)C=C3OC2=O)=C1F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.46 |
| Visa mer |