Läs mer
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
Description
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ro 64-5229 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 352.26 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.259 |