missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 64-5229 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 352.26 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.259 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering