Läs mer
Tocris Bioscience™ Ro 67-7476
Produktkod. 18015262
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18015262
Brand: Tocris Bioscience™ 4346/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Positive allosteric modulator of mGlu1
Positive allosteric modulator of mGlu1 receptors. Potentiates glutamate-induced calcium release (EC50 = 60.1 nM at rat mGluR1a). Displays no activity at human mGlu1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298690-60-5
Molekylformel C17H18FNO2S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ro 67-7476
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 319.39
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 319.394