Läs mer
Tocris Bioscience™ Ro 90-7501
Beskrivning
Inhibitor of amyloid β42 (Aβ42) fibril assembly; reduces Aβ42-induced toxicity (EC50 = 2 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro 90-7501 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 340.39 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.39 |