Läs mer
Ro 90-7501, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(4-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-yl]-3H-benzimidazol-5-amine |
| CAS | 293762-45-5 |
| Molekylformel | C20 H16 N6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Ro 90-7501, 2'-(4-Aminophenyl)-[2,5'-Bi-1H-benzimidazol]-5-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16N6/c21-13-4-1-11(2-5-13)19-23-15-7-3-12(9-17(15)25-19)20-24-16-8-6-14(22)10-18(16)26-20/h1-10H,21-22H2,(H,23,25)(H,24,26) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)c2nc3ccc(cc3[nH]2)c4nc5ccc(N)cc5[nH]4 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-yl]-3H-benzimidazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.381 |
| Formel vikt | 340.144 |