Läs mer
RO-9187, MedChemExpress
Produktkod. 16456947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16456947 5 mg 5mg
16444228 10 mg -
16440567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16456947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10870
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RO-9187
CAS 876708-03-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H12N6O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Molekylvikt (g/mol) 284.23
Formel vikt 284.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus