Läs mer
Sartorius RO-moduler för Arium™ RO och Comfort I Systems
Produktkod. 10379157 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium 61215 och 61316, Advance RO
Produktkod. För användning med (utrustning)
10379157 Arium 61215 och 61316, Advance RO
1 options
Produktkod. 10379157 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 613CPM4V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13165.00 SEK
    12396.51 SEK / Paket med 2
    Save 768.49 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
RO-moduler för Arium™ RO och Comfort I Systems består av två fristående membranhus konstruerade för enkel installation och pålitlig service.
  • 2 RO-moduler
  • För användning med Arium RO 61315, Arium RO 61316 och Arium EDI 61215-system
  • Varje modul innehåller ett lågenergi tunnfilmskomposit (TFC) RO-membran inneslutet i polypropenhölje
  • Varje hölje innehåller foder-, permeat- och koncentratvattenanslutningar med intern flödeskontroll för membransköljning
  • Höjd: 30,8 cm (12,13 tum)
  • Diameter: 7,8 cm (3 tum)
Funktioner och fördelar
  • Producerar upp till 380 L/dag av RO-permeatvatten
  • Lågenergi TFC-membran kräver mindre energi (tryck) för att producera en högre mängd vatten/timme än jämförbara membran av samma storlek
  • RO-moduler producerar vanligtvis mer än 50 % permeatåtervinning, vilket sparar vatten samtidigt som det fortfarande ger 99 % eller mer saltavstötning
  • Varje gång systemet stängs av med en full tank, backspolas RO-membranen med permeatvatten
  • Återspolning med RO-permeatvatten tar bort partiklar och potentiella avlagringar som bildar salter från membranytan, vilket främjar längre drift
  • Livslängd och minskat systemunderhåll
  • Produktvatten är idealiskt lämpat för användning som matningsvatten till ett typ 1 laboratorievattensystem eller annan anordning som kräver förbehandlat vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 3,07 tum.
Diameter (metrisk) 7.8 cm
Typ RO-moduler för engångsbruk
Höjd (engelska) 12,13 tum.
Höjd (metrisk) 30.8 cm
Max. Tryck 100 psi
Tryckområde 15 till 100 psi
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 99 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 35 °C
För användning med (utrustning) Arium 61215 och 61316, Advance RO
Membran Lågenergi tunnfilmskomposit (TFC) omvänd osmos