Learn More
RO1138452, MedChemExpress
Code produit 16495176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
16495176 100 mg -
16470577 50 mg 50mg
16443006 25 mg 25mg
16436967 5 mg 5mg
16414248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16495176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1; in a recombinant IP receptor system, pKi is 8.7±0.06.
RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1
Spécification
Kemiskt namn eller material RO1138452
CAS 221529-58-4
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym CAY10441
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (323.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (80.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)OC1=CC=C(CC2=CC=C(NC3=NCCN3)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 309.41
Formel vikt 309.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.