Läs mer
Ro3280, MedChemExpress
Beskrivning
Ro3280 is a potent, highly selective inhibitor of PLK1 with an IC50 and a Kd of 3 nM and 0.09 nM, respectively, and nearly has no effect on PLK2 and PLK3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ro3280 |
| CAS | 1062243-51-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H35F2N7O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (183.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(NC2=NC(N(C3CCCC3)CC(F)(F)C(N4C)=O)=C4C=N2)C=CC(C(NC5CCN(C)CC5)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.61 |
| Formel vikt | 543.61 |
| Visa mer |