Läs mer
RO4929097, MedChemExpress
Beskrivning
RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RO4929097 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 847925-91-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20F5N3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RG-4733 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (104.39 mM) |
| Visa mer |