Läs mer
RO4987655, MedChemExpress
Beskrivning
RO4987655 is an orally active and highly selective MEK inhibitor with an IC50 of 5.2 nM for inhibition of MEK1/MEK2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RO4987655 |
| CAS | 874101-00-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19F3IN3O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CH4987655 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(C(F)=C(NC1=CC=C(I)C=C1F)C(C(NOCCO)=O)=C2)=C2CN3C(CCCO3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 565.28 |
| Visa mer |