Läs mer
RO8994, MedChemExpress
Beskrivning
RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RO8994 |
| CAS | 1309684-94-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H31Cl2FN4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.35 mM) |
| LEDER | O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)NC5=CC=C(C(N)=O)C=C5OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 613.51 |
| Formel vikt | 613.51 |
| Visa mer |