missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RO9021, MedChemExpress

Produktkod. 16497198
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497198 10 mg -
16481649 1 mg 1mg
16479727 5 mg -
16437186 100 mg -
16403227 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16902

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress RO9021 is an orally bioavailable, novel ATP-competitive inhibitor of SYK, with an average IC50 of 5.6 nM.

RO9021 is an orally bioavailable, novel ATP-competitive inhibitor of SYK, with an average IC50 of 5.6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material RO9021
CAS 1446790-62-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H25N7O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 3.03 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=N2)C=C(N[C@H]3[C@@H](N)CCCC3)N=N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 355.44
Formel vikt 355.44
Procent renhet 98.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.