Läs mer
Robenacoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Robenacoxib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13F4NO2/c1-2-8-3-4-12(9(5-8)6-13(22)23)21-16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7,21H,2,6H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 327.0882 |
| Procent renhet | >95% |