Läs mer
Robenidine-d8 HCl [bis(phenyl-d4)], CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Robenidine bisphenyl-d8 hydrochloride |
| CAS | 1173097-77-2 |
| Molekylformel | C15 2H8 H5 Cl2 N5 . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,3-Bis[(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methylideneamino]guanidine hydrochloride, Robenidine D8 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10 H,(H3,18,21,22);1 H/b19-9+,20-10+;/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]c1c([2 H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[(E)-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methylideneamino]guanidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.71 |
| Formel vikt | 377.0817 g/mol |
| Visa mer |