Läs mer
Robenidinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460727
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460727 10 mg
1 options
Produktkod. 30460727 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0868.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Analyt- eller komponentnamn Robenidine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC-namn 1,3-bis[(E)-(4-klorofenyl)metylideneamino]guanidin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 370.66
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 369,0315 g/mol