Läs mer
Robenidine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448856
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16448856 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16448856 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2157
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Robenidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25875-50-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14Cl3N5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (16.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER N=C(N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1)N/N=C/C2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 370.66
Formel vikt 370.66
Procent renhet 98.0%