Läs mer
Robenidinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17933816
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933816 250 mg
1 options
Produktkod. 17933816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0868.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Robenidinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Analyt- eller komponentnamn Robenidine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
LEDER Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC-namn 1,3-bis[(E)-(4-klorofenyl)metylideneamino]guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 370.66
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 369,0315 g/mol