Läs mer
Robenidinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Robenidine hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+; |
| Formel vikt | 369.0315 |