Läs mer
Robinetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Robinetin |
| CAS | 490-31-3 |
| Molekylformel | C15 H10 O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-1-one, 3,3',4',5',7-Pentahydroxyflavone, Norkanugin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-1-2-8-11(5-7)22-15(14(21)12(8)19)6-3-9(17)13(20)10(18)4-6/h1-5,16-18,20-21H |
| LEDER | OC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3 |
| IUPAC-namn | 3,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.24 |
| Formel vikt | 302.0427 |