Läs mer
Novus Biologicals™ ROBO3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18487169 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18487169 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18487169 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00064221T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Neuroscience
Mål ROBO3
Synonym FLJ21044, HGPPS, HGPS, RBIG1horizontal gaze palsy with progressive scoliosis, retinoblastoma inhibiting gene 1, RIG1, roundabout (axon guidance receptor, Drosophila) homolog 3, roundabout homolog 3, roundabout, axon guidance receptor, homolog 3 (Drosophila), Roundabout-like protein 3
Gensymbol ROBO3